2-Chlor-5-(trifluormethyl)anilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Amino-4-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 3-Amino-4-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-4-chlorobenzotrifluoride
PC1060-100G PC1060-500G
APOSPC1060-100GEA 164 DKK
APOSPC1060-100G APOSPC1060-500G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)anilin 98%
2-Chlor-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃N
Molekylvægt: 195.57 g/mol
Kogepunkt: 82…83 °C/9mmHg
Smeltepunkt: 44477 °C
Massefylde: 1.428 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007673
CAS-nummer: 121-50-6
EINECS: 204-475-7
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III