4-Brom-3-fluorbenzaldehyd 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10596-25G PC10596-5G
APOSPC10596-25GEA 382 DKK
APOSPC10596-25G APOSPC10596-5G
4-Brom-3-fluorbenzaldehyd 97%
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO
Smeltepunkt: 55…59 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03095000
CAS-nummer: 133059-43-5