1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrrole-2,5-dione
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]maleimide, 1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
PC10592-1G PC10592-5G
APOSPC10592-1GEA 644 DKK
APOSPC10592-1G APOSPC10592-5G
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrrole-2,5-dione
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrrole-2,5-dione
Formel: C₁₁H₆F₃NO₃
Smeltepunkt: 76…77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00106927
CAS-nummer: 68255-58-3