3-{4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(4-Fluorobenzyloxy)cinnamic acid
PC10584-1G PC10584-250MG
APOSPC10584-1GEA 2100 DKK
APOSPC10584-1G APOSPC10584-250MG
3-{4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
3-{4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Formel: C₁₆H₁₃FO₃
Molekylvægt: 272.28 g/mol
Smeltepunkt: 209…210 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173647
CAS-nummer: 175136-19-3