Methyl-1-trifluoromethyl-1-cyclopropanecarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1058-1G PC1058-5G
APOSPC1058-1GEA 1080 DKK
APOSPC1058-1G APOSPC1058-5G
Methyl-1-trifluoromethyl-1-cyclopropanecarboxylate 95%
Methyl-1-trifluoromethyl-1-cyclopropanecarboxylate
Formel: C₆H₇F₃O₂
Kogepunkt: 64…66 °C
Flammepunkt: 42 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06801321
CAS-nummer: 208242-25-5
UN nummer: 3272
ADR: 3,III