1-(2,3-Difluorphenyl)-2-thiocarbamid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10573-1G PC10573-5G PC10573-10G
APOSPC10573-1GEA 535 DKK
APOSPC10573-1G APOSPC10573-5G APOSPC10573-10G
1-(2,3-Difluorphenyl)-2-thiocarbamid 97%
1-(2,3-Difluorphenyl)-2-thiocarbamid
Formel: (C₆H₃F₂)NC(S)NH₂
Smeltepunkt: 137…139 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368705
CAS-nummer: 572889-25-9