2-Fluoropropionic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Fluoropropionicacid
PC1057-1G PC1057-250MG PC1057-5G
APOSPC1057-1GEA 360 DKK
APOSPC1057-1G APOSPC1057-250MG APOSPC1057-5G
2-Fluoropropionic acid 97%
2-Fluoropropionic acid
Formel: C₃H₅FO₂
Kogepunkt: 66…67 °C/30mmHg
Massefylde: 1,181 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06247714
CAS-nummer: 6087-13-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,II