Pentafluorophenyl-4-cyanobenzenesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10567-1G PC10567-500MG PC10567-5G
APOSPC10567-1GEA 2070 DKK
APOSPC10567-1G APOSPC10567-500MG APOSPC10567-5G
Pentafluorophenyl-4-cyanobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-cyanobenzenesulphonate
Formel: C₁₃H₄F₅NO₃S
Smeltepunkt: 96…97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659542
CAS-nummer: 885949-56-4