Pentafluorophenyl-2-chlorobenzenesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10566-1G PC10566-5G
APOSPC10566-1GEA 1370 DKK
APOSPC10566-1G APOSPC10566-5G
Pentafluorophenyl-2-chlorobenzenesulphonate
Formel: C₁₂H₄ClF₅O₃S
Smeltepunkt: 96…97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659541
CAS-nummer: 885949-55-3