Pentafluorophenyl-5-bromo-2-thiophenesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10565-1G PC10565-25G PC10565-5G
APOSPC10565-1GEA 976 DKK
APOSPC10565-1G APOSPC10565-25G APOSPC10565-5G
Pentafluorophenyl-5-bromo-2-thiophenesulphonate
Pentafluorophenyl-5-bromo-2-thiophenesulphonate
Formel: C₁₀H₂BrF₅O₃S₂
Smeltepunkt: 38…40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659553
CAS-nummer: 885949-67-7