2-(2-Fluorophenyl)quinoline-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10563-1G PC10563-5G
APOSPC10563-1GEA 1100 DKK
APOSPC10563-1G APOSPC10563-5G
2-(2-Fluorophenyl)quinoline-4-carboxylic acid
2-(2-Fluorophenyl)quinoline-4-carboxylic acid
Formel: C₁₆H₁₀FNO₂
Smeltepunkt: 230 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659551
CAS-nummer: 1647-89-8