1-{3-Fluoro-4-[(3-methylbenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10562-1G PC10562-500MG PC10562-5G
APOSPC10562-1GEA 2070 DKK
APOSPC10562-1G APOSPC10562-500MG APOSPC10562-5G
1-{3-Fluoro-4-[(3-methylbenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
1-{3-Fluoro-4-[(3-methylbenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
Formel: C₁₆H₁₅FO₂
Smeltepunkt: 68…70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659567
CAS-nummer: 885949-77-9