1-{3-Fluoro-4-[(4-nitrobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10561-1G PC10561-500MG PC10561-5G
APOSPC10561-1GEA 2070 DKK
APOSPC10561-1G APOSPC10561-500MG APOSPC10561-5G
1-{3-Fluoro-4-[(4-nitrobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
1-{3-Fluoro-4-[(4-nitrobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
Formel: C₁₅H₁₂FNO₄
Smeltepunkt: 148…150 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659573
CAS-nummer: 885949-79-1