4'-Benzyloxy-3'-fluoroacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(4-(Benzyloxy)-3-fluorophenyl)ethanone
PC10559-1G PC10559-5G PC10559-250MG
APOSPC10559-1GEA 1050 DKK
APOSPC10559-1G APOSPC10559-5G APOSPC10559-250MG
4'-Benzyloxy-3'-fluoroacetophenone
4'-Benzyloxy-3'-fluoroacetophenone
Formel: C₁₅H₁₃FO₂
Molekylvægt: 244.261 g/mol
Smeltepunkt: 79…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659550
CAS-nummer: 81227-99-8