(4-Aminophenyl){4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}methanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10558-1G PC10558-250MG
APOSPC10558-1GEA 1400 DKK
APOSPC10558-1G APOSPC10558-250MG
(4-Aminophenyl){4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}methanone
(4-Aminophenyl){4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}methanone
Formel: C₁₈H₁₈F₃N₃O
Smeltepunkt: 151 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659566
CAS-nummer: 885949-76-8