1,2-Difluor-3-nitrobenzen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10556-1G PC10556-5G PC10556-10G
APOSPC10556-1GEA 240 DKK
APOSPC10556-1G APOSPC10556-5G APOSPC10556-10G
1,2-Difluor-3-nitrobenzen 97%
1,2-Difluor-3-nitrobenzen
Formel: C₆H₃F₂NO₂
Flammepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00456802
CAS-nummer: 6921-22-8