2-Fluor-6-nitroanilin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10555-1G PC10555-25G PC10555-5G
APOSPC10555-1GEA 164 DKK
APOSPC10555-1G APOSPC10555-25G APOSPC10555-5G
2-Fluor-6-nitroanilin 97%
2-Fluor-6-nitroanilin
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Smeltepunkt: 74…75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04112583
CAS-nummer: 17809-36-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III