2,3,5-Trifluorpyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10551-25G PC10551-5G PC10551-100G
APOSPC10551-25GEA 1030 DKK
APOSPC10551-25G APOSPC10551-5G APOSPC10551-100G
2,3,5-Trifluorpyridin 98%
2,3,5-Trifluoropyridine
Formel: C₅H₂F₃N
Kogepunkt: 102 °C
Massefylde: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 30 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03001162
CAS-nummer: 76469-41-5
UN nummer: 1993
ADR: 3,III