2,2-Difluorsmørsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1055-1G PC1055-5G
APOSPC1055-1GEA 461 DKK
APOSPC1055-1G APOSPC1055-5G
2,2-Difluorsmørsyre 97%
2,2-Difluorsmørsyre
Formel: C₄H₆F₂O₂
Kogepunkt: 100…101 °C/8,5mmHg
Smeltepunkt: 44446 °C
Massefylde: 1,215 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093765
CAS-nummer: 2366-62-3
UN nummer: 3265
ADR: 8,II