2,3,4-Trifluorphenylboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,3,4-Trifluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,3,4-trifluorophenyl)borane, (2,3,4-Trifluorophenyl)metaboric acid
PC10547-100G PC10547-25G
APOSPC10547-100GEA 1500 DKK
APOSPC10547-100G APOSPC10547-25G
2,3,4-Trifluorphenylboronsyre
2,3,4-Trifluorphenylboronsyre
Formel: C₆H₄BF₃O₂
Smeltepunkt: 229…235 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01863168
CAS-nummer: 226396-32-3