5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: 5-Bromo-2-trifluoromethylpyridine

PC1054-100G PC1054-25G PC1054-5G
APOSPC1054-100GEA 2010 DKK
APOSPC1054-100G APOSPC1054-25G APOSPC1054-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃BrF₃N
Molekylvægt: 226.00 g/mol
Kogepunkt: 68…70 °C/10mmHg
Smeltepunkt: 39…45 °C
Flammepunkt: 78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06657686
CAS-nummer: 436799-32-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR