3-Fluorophenylglyoxal hydrate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10535-25G PC10535-5G PC10535-1G PC10535-10G
APOSPC10535-25GEA 0 DKK
APOSPC10535-25G APOSPC10535-5G APOSPC10535-1G APOSPC10535-10G
3-Fluorophenylglyoxal hydrate 97%
3-Fluorophenylglyoxal hydrate
Formel: C₈H₇O₃F
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06800769
CAS-nummer: 121247-01-6