3,5-Difluoropicolinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10530-25G PC10530-5G
APOSPC10530-25GEA 676 DKK
APOSPC10530-25G APOSPC10530-5G
3,5-Difluoropicolinic acid
3,5-Difluoropicolinic acid
Formel: C₆H₃F₂NO₂
Smeltepunkt: 202…204 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05664124
CAS-nummer: 745784-04-7