ω,ω-Dibromo-4-fluoroacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,2-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
PC10523-1G PC10523-5G
APOSPC10523-1GEA 699 DKK
APOSPC10523-1G APOSPC10523-5G
ω,ω-Dibromo-4-fluoroacetophenone
ω,ω-Dibromo-4-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₅Br₂FO
Molekylvægt: 295.93 g/mol
Smeltepunkt: 36…38 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03791309
CAS-nummer: 7542-64-5
UN nummer: 3261
ADR: 8 III