2-fluorpyridin-3-carbonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10522-100G PC10522-25G PC10522-5G
APOSPC10522-100GEA 872 DKK
APOSPC10522-100G APOSPC10522-25G APOSPC10522-5G
2-fluorpyridin-3-carbonitril 98%
2-fluorpyridin-3-carbonitril
Formel: C₆H₃FN₂
Smeltepunkt: 27…33 °C
Flammepunkt: 98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095082
CAS-nummer: 3939-13-7