3,5-Difluorpyridin-2-carbonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10521-25G PC10521-5G
APOSPC10521-25GEA 567 DKK
APOSPC10521-25G APOSPC10521-5G
3,5-Difluorpyridin-2-carbonitril
3,5-Difluorpyridin-2-carbonitril
Formel: C₆H₂F₂N₂
Smeltepunkt: 30…34 °C
Flammepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03788759
CAS-nummer: 298709-29-2