2-Fluor-5-methoxybenzylalkohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1052-1G PC1052-25G PC1052-5G
APOSPC1052-1GEA 262 DKK
APOSPC1052-1G APOSPC1052-25G APOSPC1052-5G
2-Fluor-5-methoxybenzylalkohol
2-Fluor-5-methoxybenzylalkohol
Formel: C₈H₉FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116337
CAS-nummer: 161643-29-4