2-Chlor-4-(trifluormethyl)phenylboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)borane, 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC10519-25G PC10519-1G PC10519-5G
APOSPC10519-25GEA 2080 DKK
APOSPC10519-25G APOSPC10519-1G APOSPC10519-5G
2-Chlor-4-(trifluormethyl)phenylboronsyre
2-Chlor-4-(trifluormethyl)phenylboronsyre
Formel: C₇H₅BClF₃O₂
Molekylvægt: 224.37
Smeltepunkt: 110…112 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02684337
CAS-nummer: 254993-59-4