2-Brom-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10515-1G PC10515-5G
APOSPC10515-1GEA 1040 DKK
APOSPC10515-1G APOSPC10515-5G
2-Brom-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril
2-Brom-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₉H₅BrF₃N
Molekylvægt: 264.04 g/mol
Kogepunkt: 144…146 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 60…62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973763
CAS-nummer: 732306-26-2
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III