5-Brom-2-Fluor-3-pyridinboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-2-fluoro-3-pyridylboronic, 5-Bromo-2-fluoro-3-pyridinylboronic acid, 5-Bromo-2-fluoropyridine-3-boronic acid
PC10510-100G PC10510-25G PC10510-5G
APOSPC10510-100GEA 2440 DKK
APOSPC10510-100G APOSPC10510-25G APOSPC10510-5G
5-Brom-2-Fluor-3-pyridinboronsyre
5-Brom-2-Fluor-3-pyridinboronsyre
Formel: C₅H₄BBrFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039317
CAS-nummer: 501435-91-2