3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: [3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]chloro(dimethyl)silane
PC10507-1G PC10507-250MG PC10507-5G
APOSPC10507-1GEA 881 DKK
APOSPC10507-1G APOSPC10507-250MG APOSPC10507-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
Formel: C₁₀H₉ClF₆Si
Molekylvægt: 306.71 g/mol
Kogepunkt: 95…96 °C/30mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01862186
CAS-nummer: 732306-23-9