4,5-Difluoranthranilsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-4,5-difluorobenzoic acid
PC10504-100G PC10504-10G PC10504-25G
APOSPC10504-100GEA 1770 DKK
APOSPC10504-100G APOSPC10504-10G APOSPC10504-25G
4,5-Difluoranthranilsyre 97%
4,5-Difluoranthranilsyre
Formel: C₇H₅F₂NO₂
Molekylvægt: 173.12 g/mol
Smeltepunkt: 174…183 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077509
CAS-nummer: 83506-93-8