2,4,6-Trifluorphenylisocyanat 85%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC10502-1G
PC10502-5G
APOSPC10502-1GEA
745
DKK
APOSPC10502-1G
APOSPC10502-5G
2,4,6-Trifluorphenylisocyanat 85%
2,4,6-Trifluorphenylisocyanat
- May form small amount of sediment.
Formel:
C₇H₂F₃NO Kogepunkt: 166 °C Massefylde: 1,359 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03426028 CAS-nummer: 50528-80-8 UN nummer: 3080 ADR: 6.1+3,II |