2,4,6-Trifluorphenylisocyanat 85%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC10502-1G PC10502-5G
APOSPC10502-1GEA 745 DKK
APOSPC10502-1G APOSPC10502-5G
2,4,6-Trifluorphenylisocyanat 85%
2,4,6-Trifluorphenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₇H₂F₃NO
Kogepunkt: 166 °C
Massefylde: 1,359 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03426028
CAS-nummer: 50528-80-8
UN nummer: 3080
ADR: 6.1+3,II