5-Bromo-2-fluoro-4-methylaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10501-1G PC10501-5G PC10501-25G
APOSPC10501-1GEA 262 DKK
APOSPC10501-1G APOSPC10501-5G APOSPC10501-25G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylaniline
5-Bromo-2-fluoro-4-methylaniline
Formel: C₇H₇BrFN
Molekylvægt: 204.0400 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11504886
CAS-nummer: 945244-29-1