4-Chlor-2-(trifluormethyl)anilin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1050-100G PC1050-25G
APOSPC1050-100GEA 186 DKK
APOSPC1050-100G APOSPC1050-25G
4-Chlor-2-(trifluormethyl)anilin 99%
4-Chlor-2-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃N
Kogepunkt: 66…67 °C/3mmHg
Smeltepunkt: 44447 °C
Massefylde: 1,386 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 95 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007841
CAS-nummer: 445-03-4
EINECS: 207-151-3