2-Brom-6-nitro-4-(trifluormethyl)anilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Amino-3-bromo-5-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Bromo-6-nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-bromo-5-nitrobenzotrifluoride
PC1048-1G PC1048-5G
APOSPC1048-1GEA 164 DKK
APOSPC1048-1G APOSPC1048-5G
2-Brom-6-nitro-4-(trifluormethyl)anilin 98%
2-Brom-6-nitro-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄BrF₃N₂O₂
Molekylvægt: 285.02 g/mol
Smeltepunkt: 69…74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042151
CAS-nummer: 113170-71-1