3-Fluor-4-(trifluormethoxy)phenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10448-1G PC10448-5G PC10448-25G
APOSPC10448-1GEA 164 DKK
APOSPC10448-1G APOSPC10448-5G APOSPC10448-25G
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)phenol
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)phenol
Formel: C₇H₄F₄O₂
Molekylvægt: 196.1 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660342
CAS-nummer: 177596-38-2