3-Nitro-4-fluorobenzoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Fluoro-3-nitrobenzoyl chloride
PC10445-1G PC10445-5G
APOSPC10445-1GEA 164 DKK
APOSPC10445-1G APOSPC10445-5G
3-Nitro-4-fluorobenzoyl chloride
3-Nitro-4-fluorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₃ClFNO₃
Kogepunkt: 153 °C/12mmHg
Smeltepunkt: 24…25 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368701
CAS-nummer: 400-94-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,III