2-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-4-fluorobenzoylchloride
PC10444-1G PC10444-5G
APOSPC10444-1GEA 164 DKK
APOSPC10444-1G APOSPC10444-5G
2-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
2-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₃BrClFO
Molekylvægt: 237.46 g/mol
Kogepunkt: 108…109 °C/15mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368700
CAS-nummer: 95383-36-1
UN nummer: 3265
ADR: 8 III