2-Brom-5-(trifluormethyl)anilin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Amino-4-bromobenzotrifluoride, 6-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-4-bromo-α,α,α-trifluorotoluene, 3-Amino-4-brom-α,α,α-trifluortoluol
PC1044-5G PC1044-25G
APOSPC1044-5GEA 164 DKK
APOSPC1044-5G APOSPC1044-25G
2-Brom-5-(trifluormethyl)anilin 97%
2-Brom-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃N
Kogepunkt: 81…82 °C/5mmHg
Massefylde: 1,675 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007637
CAS-nummer: 454-79-5
EINECS: 207-227-6
UN nummer: 3267
ADR: 8,II