2-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Chloro-6-fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-chloro-6-fluorophenyl)ethanone
PC10428-1G PC10428-5G PC10428-25G
APOSPC10428-1GEA 469 DKK
APOSPC10428-1G APOSPC10428-5G APOSPC10428-25G
2-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₅BrClFO
Molekylvægt: 251.4801 g/mol
Kogepunkt: 74 °C/0.06mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368692
CAS-nummer: 157359-99-4
UN nummer: 3265
ADR: 8 III