2-Bromo-2',3',6'-trifluoroacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,3,6-Trifluorophenacyl bromide
PC10426-1G PC10426-5G PC10426-10G
APOSPC10426-1GEA 1830 DKK
APOSPC10426-1G APOSPC10426-5G APOSPC10426-10G
2-Bromo-2',3',6'-trifluoroacetophenone
2-Bromo-2',3',6'-trifluoroacetophenone
Formel: C₈H₄BrF₃O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07368691
CAS-nummer: 886762-81-8
UN nummer: 1759
ADR: 8,III