2-Bromo-2'-chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC10425-1G PC10425-5G
APOSPC10425-1GEA 1750 DKK
APOSPC10425-1G APOSPC10425-5G
2-Bromo-2'-chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2'-chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₅BrClF₃O
Smeltepunkt: 27…29 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03094501
CAS-nummer: 79779-64-9
UN nummer: 1759
ADR: 8,III