2-Bromo-2',4',6'-trifluoroacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC10424-100MG PC10424-1G PC10424-5G
APOSPC10424-100MGEA 164 DKK
APOSPC10424-100MG APOSPC10424-1G APOSPC10424-5G
2-Bromo-2',4',6'-trifluoroacetophenone
2-Bromo-2',4',6'-trifluoroacetophenone
Formel: C₈H₄BrF₃O
Smeltepunkt: 36…38 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07368690
CAS-nummer: 746630-36-4
UN nummer: 1759
ADR: 8,II