2-Bromo-2',4',5'-trifluoroacetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4,5-Trifluorophenacyl bromide
PC10423-1G PC10423-5G
APOSPC10423-1GEA 1830 DKK
APOSPC10423-1G APOSPC10423-5G
2-Bromo-2',4',5'-trifluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2',4',5'-trifluoroacetophenone
Formel: C₈H₄BrF₃O
Smeltepunkt: 58…60 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07368689
CAS-nummer: 193977-34-3
UN nummer: 1759
ADR: 8 III