2-Fluor-3-nitro-6-picolin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Fluoro-3-nitro-6-methylpyridine, 2-Fluoro-6-methyl-3-nitropyridine
PC10420-25G PC10420-5G
APOSPC10420-25GEA 2850 DKK
APOSPC10420-25G APOSPC10420-5G
2-Fluor-3-nitro-6-picolin 97%
2-Fluor-3-nitro-6-picolin
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Molekylvægt: 156.12 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095067
CAS-nummer: 19346-45-3