4-Brom-2-(trifluormethyl)anilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 2-Amino-5-bromobenzotrifluoride, 2-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluortoluene
PC1042-100G PC1042-500G PC1042-50G
APOSPC1042-100GEA 382 DKK
APOSPC1042-100G APOSPC1042-500G APOSPC1042-50G
4-Brom-2-(trifluormethyl)anilin 98%
4-Brom-2-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃N
Molekylvægt: 240.02 g/mol
Kogepunkt: 84…86 °C/5mmHg
Massefylde: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 107 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00064393
CAS-nummer: 445-02-3
EINECS: 207-150-8