4-Fluorbenzoylacetonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
PC10409-1G PC10409-5G PC10409-25G
APOSPC10409-1GEA 164 DKK
APOSPC10409-1G APOSPC10409-5G APOSPC10409-25G
4-Fluorbenzoylacetonitril
4-Fluorbenzoylacetonitril
Formel: C₉H₆FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00662062
CAS-nummer: 4640-67-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III