2-Bromo-2',3'-difluoroacetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,3-Difluorophenacyl bromide
PC10408-5G PC10408-10G PC10408-1G
APOSPC10408-5GEA 2620 DKK
APOSPC10408-5G APOSPC10408-10G APOSPC10408-1G
2-Bromo-2',3'-difluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2',3'-difluoroacetophenone
Formel: C₈H₅BrF₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07368687
CAS-nummer: 886762-77-2
UN nummer: 2920
ADR: 8+3 II