2-Bromo-3',4',5'-trifluoroacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC10407-1G PC10407-5G
APOSPC10407-1GEA 1440 DKK
APOSPC10407-1G APOSPC10407-5G
2-Bromo-3',4',5'-trifluoroacetophenone
2-Bromo-3',4',5'-trifluoroacetophenone
Formel: C₈H₄BrF₃O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07368686
CAS-nummer: 443914-94-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,III